(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC420001-1G PC420001-250MG
APOSPC420001-1GEA 626 EUR InStock
APOSPC420001-1G APOSPC420001-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12400850
Numéro CAS: 1159813-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité