1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4202-25GEA 528 EUR InStock
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Formule: C₆H₅F₄NO₃S
MW: 247,17 g/mol
Point de fusion: 180…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013458
Numéro CAS: 107263-95-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité