1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formule: C₂₀H₂₉F₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038341
Numéro CAS: 154628-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité