3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4214-10G PC4214-5G
APOSPC4214-10GEA 238 EUR InStock
APOSPC4214-10G APOSPC4214-5G
3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone 97%
3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115834
Numéro CAS: 842140-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité