1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone 97%
1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,17 g/mol
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051655
Numéro CAS: 321-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité