4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4226-1G PC4226-5G
APOSPC4226-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC4226-1G APOSPC4226-5G
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol 97%
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201293
Numéro CAS: 2795-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité