2-Fluorostyrène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-vinylbenzene
PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 364 EUR InStock
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluorostyrène 99%
2-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C/32mmHg
Densité: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013550
Numéro CAS: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité