3-Fluorostyrène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 126 EUR InStock
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorostyrène 98%
3-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 31 °C/4mmHg
Densité: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000341
Numéro CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité