Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-(trifluorométhoxy)phénylborane
APOSPC4241-100GEA 127 EUR InStock
APOSPC4241-100G APOSPC4241-25G APOSPC4241-5G
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 98%
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Point de fusion: 120…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074648
Numéro CAS: 139301-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité