Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4279-25G PC4279-5G
APOSPC4279-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC4279-25G APOSPC4279-5G
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque 98%
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042463
Numéro CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité