4-Fluorothiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 87 EUR InStock
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorothiophénol 98%
4-Fluorothiophénol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 168…172 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004846
Numéro CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
ONU: 3071
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité