Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique 98%
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236226
Numéro CAS: 72768-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité