4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4305-5GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC4305-5G APOSPC4305-25G APOSPC4305-1G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236231
Numéro CAS: 177842-14-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité