3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 106 EUR InStock
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236289
Numéro CAS: 213203-65-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité