Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4308-25G
APOSPC4308-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC4308-25G
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle 95%
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 222 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236215
Numéro CAS: 65055-17-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité