N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4311-100GEA 114 EUR InStock
APOSPC4311-100G APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₃H₄F₃NO
MW: 127,07 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: 49…51 °C
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009670
Numéro CAS: 815-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité