4-Fluorotoluène 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 96 EUR InStock
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotoluène 98+%
4-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000358
Numéro CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
ONU: 2388
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité