1,1,1-Trifluoro-5-méthyl-2,4-hexanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 EUR InStock
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-méthyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5-méthyl-2,4-hexanedione
Formule: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C/48mmHg
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 30984-28-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité