4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C/1mmHg
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196161
Numéro CAS: 329-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité