p,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α-α-α-Tétrafluoroanisol
p,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C
Densité: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040835
Numéro CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité