2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4371N-1G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Densité: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061249
Numéro CAS: 174013-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité