4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061252
Numéro CAS: 208173-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité