4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 200 EUR InStock
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061150
Numéro CAS: 207919-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité