2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061311
Numéro CAS: 146137-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité