Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 179 EUR InStock
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique 98%
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040980
Numéro CAS: 115029-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité