Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 126 EUR InStock
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique 98%
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040982
Numéro CAS: 141179-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité