Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4373DB-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique 98%
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061294
Numéro CAS: 67515-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité