3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061282
Numéro CAS: 149793-69-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité