2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 118…122 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437945
Numéro CAS: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité