2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 19 EUR InStock
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Point d'ébullition: 290 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061151
Numéro CAS: 207853-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité