Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 149 EUR InStock
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Densité: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061154
Numéro CAS: 208173-19-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité