Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4374S-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G APOSPC4374S-100G
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C
Densité: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061159
Numéro CAS: 67515-56-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité