3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Densité: 1.319 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061163
Numéro CAS: 150517-77-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité