4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 339 EUR InStock
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070814
Numéro CAS: 67515-74-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité