Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061171
Numéro CAS: 67515-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité