2-(Difluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluorométhoxy)aniline 98%
2-(Difluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190104
Numéro CAS: 22236-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité