4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061176
Numéro CAS: 206860-48-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité