3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol 98%
3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061288
Numéro CAS: 172333-87-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité