4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061190
Numéro CAS: 220227-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité