2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR InStock
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061192
Numéro CAS: 207986-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité