3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061262
Numéro CAS: 207974-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité