4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Point de fusion: 30…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061264
Numéro CAS: 239107-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité