3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-500MG PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-500MGEA 0 EUR InStock
APOSPC4379-500MG APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,18 g/mol
Point de fusion: 280 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063075
Numéro CAS: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité