5-Fluorouracile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48.1 EUR InStock
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracile 99%
5-Fluorouracile
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 190…200 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 282…286 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité