Fluoro-4-o-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 206 EUR InStock
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
Fluoro-4-o-xylène 98%
Fluoro-4-o-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039217
Numéro CAS: 452-64-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité