Fomblin® Y L-VAC 14/6
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4382-1KGEA 489 EUR InStock
APOSPC4382-1KG
Fomblin® Y L-VAC 14/6
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear perfluoro-polyether fw approx. 2500.
Densité: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00163696
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité