Trifluorure de gadolinium 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 335 EUR InStock
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Trifluorure de gadolinium 99,9%
Trifluorure de gadolinium
Formule: F₃Gd
MW: 214,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016113
Numéro CAS: 13765-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité