Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Galdenr® HT270

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC4387K-1KGEA 648 EUR InStock
APOSPC4387K-1KG
Galdenr® HT270
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized


Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748116
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité