Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,175 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039762
Numéro CAS: 62451-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité