Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4399-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC4399-25G APOSPC4399-100G APOSPC4399-5G
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque 97%
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 173…176 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862092
Numéro CAS: 403-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité